Print…
6-Bromo-2,3-difluorotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3,4-difluoro-2-methylbenzene
PC7027-1G PC7027-5G PC7027-25G
APOSPC7027-1GEA 27.7 EUR
APOSPC7027-1G APOSPC7027-5G APOSPC7027-25G
6-Bromo-2,3-difluorotoluene
6-Bromo-2,3-difluorotoluene
Fórmula: C₇H₅BrF₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07777161
Número CAS: 847502-81-2