Print…
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7025-1G PC7025-25G
APOSPC7025-1GEA 130 EUR
APOSPC7025-1G APOSPC7025-25G
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylboronic acid 98%
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₇BF₂O₃
Ponto de Fusão: 125…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03095116
Número CAS: 957061-21-1