Print…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7018-1G PC7018-5G
APOSPC7018-1GEA 0 EUR
APOSPC7018-1G APOSPC7018-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₅BClF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06657823
Número CAS: 445303-09-3