Print…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7017-1G PC7017-500MG
APOSPC7017-1GEA 285 EUR
APOSPC7017-1G APOSPC7017-500MG
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₅BClF₃O₂
Peso Molecular: 224.3726 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09037968
Número CAS: 851756-52-0