Print…
3-Fluorophenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7016-25G PC7016-5G PC7016-100G
APOSPC7016-25GEA 42.2 EUR
APOSPC7016-25G APOSPC7016-5G APOSPC7016-100G
3-Fluorophenylboronic acid 97%
3-Fluorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BFO₂
Ponto de Fusão: 211…221 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236042
Número CAS: 768-35-4
EINECS: 476-720-8