Print…
3-Chloro-2,6-difluorophenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (3-Chloro-2,6-difluorophenyl)boronic acid
PC7011-1G PC7011-5G
APOSPC7011-1GEA 69.6 EUR
APOSPC7011-1G APOSPC7011-5G
3-Chloro-2,6-difluorophenylboronic acid 98%
3-Chloro-2,6-difluorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₄BClF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038753
Número CAS: 1031226-45-5