Print…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7010-25G PC7010-5G PC7010-100G
APOSPC7010-25GEA 94.4 EUR
APOSPC7010-25G APOSPC7010-5G APOSPC7010-100G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄BrF₃O
Ponto de ebulição: 50…55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973760
Número CAS: 102684-91-3