Print…
2-Bromo-5-fluoro-4-pyridineboronic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6997-1G PC6997-5G
APOSPC6997-1GEA 226 EUR
APOSPC6997-1G APOSPC6997-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-pyridineboronic acid 96%
2-Bromo-5-fluoro-4-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₄BBrFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04973353
Número CAS: 1072951-43-9