Print…
p-Toluenesulphonyl fluoride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC6991-25G PC6991-5G PC6991-100G
APOSPC6991-25GEA 0 EUR
APOSPC6991-25G APOSPC6991-5G APOSPC6991-100G
p-Toluenesulphonyl fluoride 98%
p-Toluenesulphonyl fluoride
Fórmula: C₇H₇FO₂S
Ponto de ebulição: 112 °C/16mmHg
Ponto de Fusão: 40…41 °C
Ponto de Inflamação: 105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007421
Número CAS: 455-16-3
UN: 3261
ADR: 8,II