Print…
2-Amino-3-methylbenzotrifluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6989-1G PC6989-5G
APOSPC6989-1GEA 109 EUR
APOSPC6989-1G APOSPC6989-5G
2-Amino-3-methylbenzotrifluoride
2-Amino-3-methylbenzotrifluoride
Fórmula: C₈H₈F₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03701069
Número CAS: 88301-98-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III