Print…
3-(Trifluoromethoxy)toluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6982-25G PC6982-5G
APOSPC6982-25GEA 151 EUR
APOSPC6982-25G APOSPC6982-5G
3-(Trifluoromethoxy)toluene 98%
3-(Trifluoromethoxy)toluene
Fórmula: C₈H₇F₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07366526
Número CAS: 705-44-2
UN: 1993
ADR: 3,III