Print…
4-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid
PC6976-10G PC6976-1G PC6976-5G
APOSPC6976-10GEA 452 EUR
APOSPC6976-10G APOSPC6976-1G APOSPC6976-5G
4-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
4-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Fórmula: C₉H₉FO₃
Peso Molecular: 184.166 g/mol
Ponto de Fusão: 103…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08146650
Número CAS: 946713-86-6