Print…
3-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6975-5G PC6975-25G
APOSPC6975-5GEA 29 EUR
APOSPC6975-5G APOSPC6975-25G
3-Bromo-2-fluorobenzonitrile
3-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃BrFN
Ponto de Fusão: 37…39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06657980
Número CAS: 840481-82-5