Print…
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6960-1G PC6960-500MG PC6960-5G
APOSPC6960-1GEA 219 EUR
APOSPC6960-1G APOSPC6960-500MG APOSPC6960-5G
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₂Cl₂F₃N
Ponto de ebulição: 80…82 °C/26mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042244
Número CAS: 70158-59-7