Print…
5-Fluoro-2-hydroxypyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6957-1G PC6957-5G PC6957-10G
APOSPC6957-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6957-1G APOSPC6957-5G APOSPC6957-10G
5-Fluoro-2-hydroxypyridine
5-Fluoro-2-hydroxypyridine
Fórmula: C₅H₄FNO
Ponto de Fusão: 152…155 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03092918
Número CAS: 51173-05-8