Print…
Thallium(I) fluoride 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC6942-25G PC6942-100G
APOSPC6942-25GEA 152 EUR
APOSPC6942-25G APOSPC6942-100G
Thallium(I) fluoride 99%
Thallium(I) fluoride
Fórmula: FTl
Ponto de ebulição: 655 °C
Ponto de Fusão: 327 °C
Densidade: 8,23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049607
Número CAS: 7789-27-7
UN: 1707
ADR: 6.1,II