Print…
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)methanone
PC6934-1G PC6934-5G PC6934-10G
APOSPC6934-1GEA 23.2 EUR
APOSPC6934-1G APOSPC6934-5G APOSPC6934-10G
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone 97%
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone
Fórmula: C₁₇H₆F₁₂O
Ponto de Fusão: 139…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042474
Número CAS: 175136-66-0