Print…
2,5-Difluoro-4-nitrophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC6921-1G PC6921-5G PC6921-250MG
APOSPC6921-1GEA 72.7 EUR
APOSPC6921-1G APOSPC6921-5G APOSPC6921-250MG
2,5-Difluoro-4-nitrophenol
2,5-Difluoro-4-nitrophenol
Fórmula: C₆H₃F₂NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039297
Número CAS: 120103-18-6