Print…
4,5-Difluoro-2-iodobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,5-Difluoro-2-Iodobenzoic acid
PC6916-1G PC6916-25G PC6916-5G
APOSPC6916-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6916-1G APOSPC6916-25G APOSPC6916-5G
4,5-Difluoro-2-iodobenzoic acid
4,5-Difluoro-2-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃F₂IO₂
Peso Molecular: 284 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02684316
Número CAS: 130137-05-2