Print…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Chloro-5-cyanobenzotrifluoride
PC6915-1G PC6915-25G PC6915-5G
APOSPC6915-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6915-1G APOSPC6915-25G APOSPC6915-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃ClF₃N
Peso Molecular: 205,57
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115854
Número CAS: 693245-52-2
UN: 3276
ADR: 6.1 III