Print…
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoro-3-formylbenzeneboronic acid, (4-Fluoro-3-formylphenyl)boronic acid
PC6909-25G PC6909-5G
APOSPC6909-25GEA 55.1 EUR
APOSPC6909-25G APOSPC6909-5G
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₆BFO₃
Ponto de Fusão: 215…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02093074
Número CAS: 374538-01-9