Print…
2,3,5-Trifluorobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6903-5G PC6903-10G PC6903-1G
APOSPC6903-5GEA 77 EUR
APOSPC6903-5G APOSPC6903-10G APOSPC6903-1G
2,3,5-Trifluorobenzoic acid 98%
2,3,5-Trifluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃F₃O₂
Peso Molecular: 176.09 g/mol
Ponto de Fusão: 108…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061200
Número CAS: 654-87-5