Print…
Tetrafluoroterephthalic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6900-1G
APOSPC6900-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6900-1G
Tetrafluoroterephthalic acid 97%
Tetrafluoroterephthalic acid
Fórmula: C₈H₂F₄O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012301
Número CAS: 652-36-8
EINECS: 211-489-7