Print…
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxypyrimidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6888-5G PC6888-1G PC6888-25G
APOSPC6888-5GEA 0 EUR
APOSPC6888-5G APOSPC6888-1G APOSPC6888-25G
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxypyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxypyrimidine
Fórmula: C₅H₄ClFN₂O
Ponto de Fusão: 37…39 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07440062
Número CAS: 37554-70-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III