Print…
Methyl-3-oxo-3-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-oxo-3-(6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)propanoate
PC6886-1G PC6886-5G
APOSPC6886-1GEA 203 EUR
APOSPC6886-1G APOSPC6886-5G
Methyl-3-oxo-3-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoate 95%
Methyl-3-oxo-3-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoate
Fórmula: C₁₀H₈F₃NO₃
Peso Molecular: 247.18 g/mol
Ponto de Fusão: 60…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862654
Número CAS: 386704-15-0