Print…
3-Bromo-4-fluoropyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6885-1G PC6885-5G PC6885-10G
APOSPC6885-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6885-1G APOSPC6885-5G APOSPC6885-10G
3-Bromo-4-fluoropyridine 98%
3-Bromo-4-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₃BrFN
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04114101
Número CAS: 116922-60-2