Print…
Boron trifluoride dihydrate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC6883-100ML PC6883-500ML
APOSPC6883-100MLEA 94.4 EUR
APOSPC6883-100ML APOSPC6883-500ML
Boron trifluoride dihydrate 96%
Boron trifluoride dihydrate
Fórmula: BF₃·2H₂O
Ponto de ebulição: 58…60 °C/1,5mmHg
Ponto de Fusão: 6 °C
Densidade: 1,636 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149901
Número CAS: 13319-75-0
UN: 2851
ADR: 8,II