Print…
Tetrafluorosuccinic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC6880-25G PC6880-5G
APOSPC6880-25GEA 304 EUR
APOSPC6880-25G APOSPC6880-5G
Tetrafluorosuccinic acid 98%
Tetrafluorosuccinic acid
Fórmula: C₄H₂F₄O₄
Ponto de ebulição: 150 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 115…117 °C
Densidade: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042430
Número CAS: 377-38-8
EINECS: 206-820-7
UN: 3261
ADR: 8,III