Print…
4-Bromo-7-fluoroindole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6872-1G PC6872-250MG
APOSPC6872-1GEA 524 EUR
APOSPC6872-1G APOSPC6872-250MG
4-Bromo-7-fluoroindole
4-Bromo-7-fluoroindole
Fórmula: C₈H₅BrFN
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03095318
Número CAS: 883500-66-1