Print…
Glycidyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC6867H-25G PC6867H-5G PC6867H-1G
APOSPC6867H-25GEA 0 EUR
APOSPC6867H-25G APOSPC6867H-5G APOSPC6867H-1G
Glycidyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Glycidyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Fórmula: C₆H₈O₂F₄
Ponto de ebulição: 50…52 °C
Densidade: 1,327 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00054682
Número CAS: 19932-26-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III