Print…
2,2,3,3-Tetrafluoropropionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC6866E-25G PC6866E-5G
APOSPC6866E-25GEA 0 EUR
APOSPC6866E-25G APOSPC6866E-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropionic acid 97%
2,2,3,3-Tetrafluoropropionic acid
Fórmula: C₃H₂F₄O₂
Ponto de ebulição: 133…134 °C
Densidade: 1,563 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00054686
Número CAS: 756-09-2
EINECS: 212-049-7
UN: 3265
ADR: 8,III