Print…
4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6845-1G PC6845-250MG
APOSPC6845-1GEA 63.8 EUR
APOSPC6845-1G APOSPC6845-250MG
4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Ponto de Fusão: 174…179 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01091005
Número CAS: 149105-11-3