Print…
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6842-1G PC6842-5G
APOSPC6842-1GEA 14.7 EUR
APOSPC6842-1G APOSPC6842-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Fórmula: C₇H₆F₃NO₃S
Ponto de Fusão: 146…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00798381
Número CAS: 1513-45-7