Bis(trifluorometilsulfonil)imida de lítio 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
PC6834-50G
PC6834-5G
PC6834-25G
PC6834-100G
APOSPC6834-50GEA
58
EUR
APOSPC6834-50G
APOSPC6834-5G
APOSPC6834-25G
APOSPC6834-100G
Bis(trifluorometilsulfonil)imida de lítio 99%
Bis(trifluorometilsulfonil)imida de lítio
Fórmula:
C₂F₆LiNO₄S₂ Ponto de Fusão: 234…238 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00210017 Número CAS: 90076-65-6 EINECS: 415-300-0 UN: 2923 ADR: 8+6.1,II |