Print…
α-Bromo-3-(difluoromethoxy)toluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(Difluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(difluoromethoxy)benzene, m-(Difluoromethoxy)benzyl bromide
PC6823-500MG PC6823-1G PC6823-5G
APOSPC6823-500MGEA 21.9 EUR
APOSPC6823-500MG APOSPC6823-1G APOSPC6823-5G
α-Bromo-3-(difluoromethoxy)toluene 98%
α-Bromo-3-(difluoromethoxy)toluene
Fórmula: C₈H₇BrF₂O
Peso Molecular: 237.04 g/mol
Ponto de ebulição: 76 °C/1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236232
Número CAS: 72768-95-7
UN: 3265
ADR: 8 II