Print…
1-Nitro-2,3,4,5-tetrafluorobenzene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6809-5G PC6809-1G PC6809-25G
APOSPC6809-5GEA 51 EUR
APOSPC6809-5G APOSPC6809-1G APOSPC6809-25G
1-Nitro-2,3,4,5-tetrafluorobenzene 99%
1-Nitro-2,3,4,5-tetrafluorobenzene
Fórmula: C₆HF₄NO₂
Ponto de ebulição: 80 °C/24mmHg
Densidade: 1,618 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014686
Número CAS: 5580-79-0
EINECS: 226-972-8