Print…
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Boric Acid Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Ester, Tris(2,2,2-trifluoroethyl) borate
PC6808-1G PC6808-25G PC6808-5G
APOSPC6808-1GEA 29 EUR
APOSPC6808-1G APOSPC6808-25G APOSPC6808-5G
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate 97%
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate
Fórmula: C₆H₆BF₉O₃
Ponto de ebulição: 77 °C/200mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00093768
Número CAS: 659-18-7
UN: 1993
ADR: 3,III