Print…
(2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Boc-Cis-4-F-Pro-OH, N-Boc-cis-4-fluoro-L-proline, N-(tert-Butoxycarbonyl)-cis-4-fluoro-L-proline, (2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, (2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid, (2S,4S)-1-Boc-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic Acid, (2S,4S)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid
PC6794-5G PC6794-100G PC6794-25G
APOSPC6794-5GEA 21.9 EUR
APOSPC6794-5G APOSPC6794-100G APOSPC6794-25G
(2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid
(2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₁₆FNO₄
Ponto de Fusão: 157…162 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973957
Número CAS: 203866-13-1