Print…
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)toluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6780-25G PC6780-50G
APOSPC6780-25GEA 29 EUR
APOSPC6780-25G APOSPC6780-50G
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)toluene 98%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)toluene
Fórmula: C₉H₈F₄O
Ponto de ebulição: 67…69 °C/14mmHg
Densidade: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 61,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042105
Número CAS: 1737-11-7
EINECS: 217-086-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III