Print…
(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6767-100G PC6767-25G PC6767-5G
APOSPC6767-100GEA 609 EUR
APOSPC6767-100G APOSPC6767-25G APOSPC6767-5G
(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzene 98%
(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzene
Fórmula: HF₂CCF₂OC₆H₅
Ponto de ebulição: 152…153 °C
Densidade: 1,275 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042102
Número CAS: 350-57-2
EINECS: 206-505-4
UN: 1993
ADR: 3,III