Print…
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6765-1G PC6765-25G PC6765-5G
APOSPC6765-1GEA 58 EUR
APOSPC6765-1G APOSPC6765-25G APOSPC6765-5G
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde 98%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₆F₄O₂
Ponto de ebulição: 103 °C/1,7kPa
Ponto de Fusão: 9 °C
Densidade: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039577
Número CAS: 35295-36-4