Print…
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6764-25G PC6764-5G
APOSPC6764-25GEA 741 EUR
APOSPC6764-25G APOSPC6764-5G
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde 95%
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₆F₄O₂
Ponto de ebulição: 95…97 °C/9mmHg
Densidade: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 102,2 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 35295-35-3
EINECS: 252-496-5