Print…
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2,3,3-Tetrafluorobutane-1,4-diol
PC6745-25G PC6745-5G PC6745-100G
APOSPC6745-25GEA 171 EUR
APOSPC6745-25G APOSPC6745-5G APOSPC6745-100G
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol 98%
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol
Fórmula: C₄H₆F₄O₂
Peso Molecular: 162.08 g/mol
Ponto de ebulição: 110…112 °C/13mmHg
Ponto de Fusão: 80…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042375
Número CAS: 425-61-6