Print…
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,3,4,5-tetrafluorobenzoylchloride
PC6742-100G PC6742-250G PC6742-25G PC6742-500G
APOSPC6742-100GEA 92.8 EUR
APOSPC6742-100G APOSPC6742-250G APOSPC6742-25G APOSPC6742-500G
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride 98%
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇HClF₄O
Densidade: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075164
Número CAS: 94695-48-4
UN: 3265
ADR: 8,III