Print…
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
PC6738-1G PC6738-500MG PC6738-5G
APOSPC6738-1GEA 58 EUR
APOSPC6738-1G APOSPC6738-500MG APOSPC6738-5G
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Fórmula: C₄H₉ClFN
Ponto de Fusão: 183…187 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038718
Número CAS: 136725-53-6