Print…
Ácido 2,3,4,5-tetraflúorbenzóico 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6735-25G PC6735-500G PC6735-100G PC6735-1KG
APOSPC6735-25GEA 0 EUR
APOSPC6735-25G APOSPC6735-500G APOSPC6735-100G APOSPC6735-1KG
Ácido 2,3,4,5-tetraflúorbenzóico 99%
Ácido 2,3,4,5-tetraflúorbenzóico
Fórmula: C₇H₂F₄O₂
Ponto de Fusão: 85…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009613
Número CAS: 1201-31-6