Print…
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-3-trifluoromethylbenzoic acid, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC6734-5G PC6734-1G PC6734-25G
APOSPC6734-5GEA 24.8 EUR
APOSPC6734-5G APOSPC6734-1G APOSPC6734-25G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄ClF₃O₂
Peso Molecular: 224.57 g/mol
Ponto de Fusão: 132…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00792415
Número CAS: 39226-97-6