Print…
3-Cyano-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6718-1G PC6718-250MG
APOSPC6718-1GEA 69.6 EUR
APOSPC6718-1G APOSPC6718-250MG
3-Cyano-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol 97%
3-Cyano-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol
Fórmula: C₁₃H₇F₃N₂S
Ponto de Fusão: 181 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02180674
Número CAS: 104960-49-8