Print…
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(4-Fluorophenyl)pyrazole-4-carboxaldehyde
PC6717-25G PC6717-5G
APOSPC6717-25GEA 203 EUR
APOSPC6717-25G APOSPC6717-5G
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₇FN₂O
Peso Molecular: 190.18 g/mol
Ponto de Fusão: 166…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01922131
Número CAS: 306936-57-2