Print…
1,2,3,4-Tetrafluorobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC6710-100G PC6710-25G PC6710-5G
APOSPC6710-100GEA 313 EUR
APOSPC6710-100G APOSPC6710-25G APOSPC6710-5G
1,2,3,4-Tetrafluorobenzene 98%
1,2,3,4-Tetrafluorobenzene
Fórmula: C₆H₂F₄
Ponto de ebulição: 94…96 °C
Ponto de Fusão: –42 °C
Densidade: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000285
Número CAS: 551-62-2
EINECS: 208-997-6
UN: 1993
ADR: 3,II